MABE1076
Reagente legante proteine mono-ADP-ribosilate
from Escherichia coli
Sinonimo/i:
Reagente di legame
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Escherichia coli
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Epigenetica & funzione nucleare
Saggio Dot Blot: con un lotto rappresentativo sono state identificate le proteine modificate con mono-ADP-ribosilazione.
Saggio Dot Blot: con un lotto rappresentativo sono state identificate le proteine mono-ADP-ribosilate. (Gentile concessione di Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center, USA).
Western blotting: con questo metodo, un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare le proteine mono-ADP-ribosilate (gentile concessione di Lee Kraus, University of Texas Southwestern Medical Center, USA).
Qualità
Elettroforesi su gel: la purezza di 0,5 µg di questo reagente è stata testata mediante elettroforesi su gel.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2