MABC288
Anti-Folliculin (FLCN), Antibody clone 8D9.2
clone 8D9.2, from mouse
Sinonimo/i:
Folliculin, BHD skin lesion fibrofolliculoma protein, Birt-Hogg-Dube syndrome protein, Folliculin (FLCN)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8D9.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FLCN(201163)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Folliculin (FLCN) in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2