MAB5566
Anticorpo anti-tubulina α, detirosinata
ascites fluid, Chemicon®
Sinonimo/i:
Anti-Anti-B-ALPHA-1, Anti-Anti-LIS3, Anti-Anti-TUBA3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Marcatori neuronali & gliali
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1