MAB4625
Anti-Bcl-X Antibody, clone 2H12
clone 2H12, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Bcl-2-like Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H12, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, pig, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL2L1(598)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Flow Cytometry
Immunofluorescence Immunoprecipitation: native protein (2ug/mg protein lysate).
Immunohistochemistry (frozen and paraffin): 2-4ug/mL for 30 minutes at room temperature.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2