ABC11
Anti-Bax (NT) Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
BCL2-associated X protein, Bcl-2-like protein 4, apoptosis regulator BAX
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BAX(581)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution from a previous lot detected BAX in colorectal and ductal carcinoma tissue.
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected BAX in MCF7 cells.
Qualità
Western Blot Analysis: 0.125 µg/ml of this antibody detected BAX on 10 µg of HL60 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1