MAB4337
Anti-UTF-1 Antibody, clone 5G10.2
clone 5G10.2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-AI505934
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5G10.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UTF1(8433)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
WGK 2