MAB4163
Anti-MDR1 Antibody, extracellular human specific Pgp, clone MC57
clone MC57, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
P-glycoprotein, CD243, p170, Pgp
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MC57, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... ABCB1(5243)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry
Immunohistochemistry on paraffin sections
Functional Experiments
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2