MABF261
Anti-PD-1 Antibody, clone 16A2.1
clone 16A2.1, from mouse, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
PD-1, Programmed cell death protein 1, Protein PD-1, hPD-1, CD279
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
16A2.1, monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PDCD1(5133)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected PD-1 in 10 µg of TPA/LPS treated THP-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1