Key Documents
MAB3804
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti- 53BP1, clone BP18
ascites fluid, clone BP18, Chemicon®
Sinonimo/i:
p53 Binding Protein 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BP18, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53BP1(7158)
Specificità
53BP1
Immunogeno
Proteina 53BP1 ricombinante umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anti-53BP1, clone BP18 è un anticorpo monoclonale di topo per il rilevamento di 53BP1, nota anche come p53 Binding Protein 1. E′ stato validato in IF e WB.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Western blot. Riconosce una proteina di >250 kD. Tampone di diluizione consigliato: TBST. Tampone di blocco consigliato: 5% di latte in polvere scremato.
Immunocitochimica
Immunoprecipitazione. La dimensione prevista in immunoblot è di >250 kD. Buffer di lisi consigliato: NETN Metodica di cattura consigliata: proteina A + anticorpo di coniglio anti-topo come linker.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Stato fisico
Ascite. Liquido.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20 °C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Deeksha Munnur et al.
Cell reports, 26(8), 2028-2036 (2019-02-21)
Although poly-ADP-ribosylation (PARylation) of DNA repair factors had been well documented, its role in the repair of DNA double-strand breaks (DSBs) is poorly understood. NR4A nuclear orphan receptors were previously linked to DSB repair; however, their function in the process