Documenti fondamentali
SAB5701859
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TBK1/NAK-S172 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
0.74 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer172)
Informazioni sul gene
human ... TBK1(29110)
Descrizione generale
The NF-kappa-B (NFKB) complex of proteins is inhibited by I-kappa-B (IKB) proteins, which inactivate NFKB by trapping it in the cytoplasm. Phosphorylation of serine residues on the IKB proteins by IKB kinases marks them for destruction via the ubiquitination pathway, thereby allowing activation and nuclear translocation of the NFKB complex. The protein encoded by this gene is similar to IKB kinases and can mediate NFKB activation in response to certain growth factors. [provided by RefSeq, Oct 2010]
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S172 of human TBK1/NAK
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701859-100UL4065267676333