MAB347
Anti-Growth Associated Protein 43 Antibody, clone 9-1E12
clone 9-1E12, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Neuromodulin, B-50 Protein, Growth Associated Protein 43, neuromodulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9-1E12, monoclonal
Reattività contro le specie
feline, rat, hamster
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAP43(2596)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
0.1-0.5 µg/mL of a previous lot on 4% paraformaldehyde perfused and fixed rat cerebellum and cerebrum tissue. The addition of 0.01-0.1% Triton X-100 to incubation buffer will increase cellular permeability.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was used in immunoprecipitation.
5-10µg/mL in membrane preparations from 16-18 day embryonic cortical neuronal cultures.
Western Blot Analysis:
MAB347 will detect a single 43-48 kD band in western blots of membrane fractions of growing neurons.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Qualità
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected GAP-43/B-50 on 10 μg of rat brain lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat DRG tissue that has been subjected to a spinal nerve ligation and cultured neurons.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2