SAB4504210
Anti-phospho-Smad3 (pSer204) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 48 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer204)
Informazioni sul gene
human ... SMAD3(4088)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 170-219
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1