G9264
Monoclonal Anti-Growth Associated Protein-43 antibody produced in mouse
clone GAP-7B10, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-GAP-43
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GAP-7B10, monoclonal
PM
antigen 46 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
hamster, human, feline, rat, chicken, snake, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:2,000 using newborn rat brain extract
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GAP43(2596)
mouse ... Gap43(14432)
rat ... Gap43(29423)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunostaining of tissue sections from the prefrontal cortex and hippocampus of rat pups to recognize an epitope present on kinase C domain in the N terminal of GAP-43 protein
- immunohistochemistry at a working dilution of 1:3000 using sections from fetal and adult brains of mice
- immunofluorescence at a working dilution of 1:4000 using 8μm sections of mice brain
- western blotting using hippocampal lysates from rats
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?