KX0020
Kerosene
GR
Sinonimo/i:
Kerosene
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.75 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤1 ppm Sulfur (S)
Colore
APHA: ≤20
P. eboll.
180-188 °C
Temp. transizione
flash point 54 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
GR
Odorless solvent.
Risultati analitici
Boiling range171-191°CColor (APHA)20 maxFormClear odorless liquidInfrared SpectrumConforms to standardSpecific Gravity at 15.6/15.6°C0.756-0.761Sulfur (S)1ppm max
Evaporation Number: 0.16
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 - 125.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
38 - 52 °C