Documenti fondamentali
NIST1617B
Sulfur in kerosene
NIST® SRM® 1617b, (high level)
Sinonimo/i:
Kerosene
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
0.23 mmHg ( 20 °C)
Temp. autoaccensione
442 °F
Limite di esplosione
5 %
Confezionamento
pkg of 100 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
XRF: suitable
P. ebollizione
190-250 °C (lit.)
Densità
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Sulphur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Paraffins, Monocycloparaffins, Dicycloparaffins, Alkylbenzenes, Indanes and Tetralins, Naphthalenes
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)