Documenti fondamentali
IMDISP
Millipore
Dispenser Immobilon® NOW
Dispenser for transfer membrane used in Western blotting, immunoblotting and dot blotting applications
Sinonimo/i:
Sistema di erogazione
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il dispenser Immobilon NOW è ideale per conservare in maniera sicura e usare comodamente i rotoli di membrana di trasferimento per western blotting da 8,5 cm di larghezza. Con questo dispositivo, le membrane possono essere tagliate in dimensioni standard per blot mini e midi, senza sprechi
NOW dispone di un NUOVO formato per la nostra apprezzata membrana di trasferimento Immobilon®-NC. - Immobilon-NC, rotolo per Dispenser NOW: HATF85R
La maggior parte delle membrane per il blotting di proteine viene fornito come rotoli d 25-20 cm di larghezza o come fogli tagliati di una specifica misura. I rotoli offrono una buona flessibilità, ma richiedono tempo e impegno supplementari per ricavarne fogli delle specifiche dimensioni necessarie. I fogli pre-tagliati offrono comodità a fronte di un costo maggiore e minore flessibilità. La maggior parte di coloro che operano un western blotting fanno uso di 2 dimensioni standard
  • Mini blot: 7 x 8,5 cm
  • Midi blot: 13,5 x 8,5 cm
Il dispenser Immobilon® NOW con l′annesso rotolo di membrana da blotting offre la flessibilità di rotoli standard con la comodità dei fogli pretagliati. I rotoli di membrana di trasferimento NOW sono larghi 8,5 cm. Ciò significa che è possibile produrre blot di dimensioni standard con un singolo taglio dal rotolo, senza sprechi.
Il dispenser ImmobilonNOW è in grado di lavorare con tutte e quattro le membrane di trasferimento in PVDF Immobilon
  • Immobilon-P, rotolo per Dispenser NOW: IPVH85R
  • Immobilon-E, rotolo per Dispenser NOW: IEVH85R
  • Immobilon-FL, rotolo per Dispenser NOW: IPFL85R
  • Immobilon-PSQ, rotolo per Dispenser NOW: ISEQ85R
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany