Key Documents
HX0101
Sigma-Aldrich
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
HPLC
Sinonimo/i:
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Heptanesulfonic Acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6SO3Na · H2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline solid
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
Punto di fusione
>300 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
1-Heptanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
HX0101-2 25g Poly Bottle
Applicazioni
HPLC
Ion Pair Reagent
Risultati analitici
Color: White
Form: Crystalline solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3