GR08L
Anti-Transferrin Receptor (Ab-1) Mouse mAb (T56/14)
lyophilized, clone T56/14, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-CD71, Anti-TR, Anti-TR, Anti-CD71
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
T56/14, monoclonal
Stato
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TFRC(7037)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Immunoblotting (not recommended)
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Trowbridge, I.S. and Lopez, F., 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1175.
Aisen, P. and Listowsky, I., 1980. Ann. Rev. Biochem.49, 357.
Omary, M.B., et al. 1980. Nature286, 888.
Seligman, P.A., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 9943.
WGK 1