T5391
apo-transferrina
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture, ≥98%
Sinonimo/i:
Siderofilina, Transferrina umana
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
PM
76-81 kDa
Concentrazione
~25 mM
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
HIV and HBsAg, source material tested negative
iron, essentially free
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TF(7018)
Descrizione generale
Applicazioni
- in Dulbecco′s modified Eagle medium/HamF12 (DMEM/F-12) to culture human adrenocortical carcinoma cells
- in DMEM/F-12 to culture neural precursor cells from mice
- in collecting medium NCSU23 to culture preantral follicles from porcine ovaries
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
How transferrin and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of transferrin.