FR180380625
Estapor® Fluorescent Carboxylated microspheres
F1-EU-050 FluorEU COOH PS 1%, Red Fluorescent carboxylated microspheres 500nm, Lateral Flow Immunoassay
Sinonimo/i:
Detector Particles, Fluorescent Beads
Confezionamento
bottle of 10-1000 mL
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Concentrazione
1% solids
tecniche
lateral flow assay: suitable (Immunoassay)
Colore
fluorescent red
Matrice
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
Diametro delle microsfere
0.450-0.530 μm±<5%
Capacità
1-10 μeq/g surface charge density
λmax
350 nm (Emission at 615 nm)
Gruppo funzionale
carboxylic acid (COOH)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2