40857
Micro particles based on polystyrene, biotin-modified, superparamagnetic, red fluorescent
size: 5 μm
Sinonimo/i:
PS-MAGFluoRed_Biotin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Composizione
iron oxide, ≥20%
Concentrazione
0.1 wt. % (solid)
Dimensione particelle
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
Densità
1.3-2.3 g/cm3
Fluorescenza
λex 650 nm; λem 678 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Componenti
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoRed fluorescent dye
Polystyrene
Iron oxide
Biotin modified
FluoRed fluorescent dye
Risultati analitici
activity of streptavidin POD: >500 U/g
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)