Key Documents
55902
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, streptavidin-modified, superparamagnetic, red fluorescent
size: 1μm
Sinonimo/i:
PS-MAGFluoRed_SA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Composizione
iron oxide, ≥30%
Concentrazione
0.1% (solids)
Dimensione particelle
1 μm std dev ≤0.1 μm, coeff var 5.1%
Densità
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
Fluorescenza
λex 650 nm; λem 678 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Componenti
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Strepatvidin modified
FluoRed fluorescent dye
Risultati analitici
Binding capacity for FITC-Biotin: >1500 pmol/mg
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C