Key Documents
72986
Supelco
Micro particles based on polystyrene
size: 10 μm
Sinonimo/i:
Latex beads from PS
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
aqueous suspension
Crosslinking
2 % cross-linked
Concentrazione
10% (solids)
Dimensione particelle
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
Densità
1.05 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)