79807
Micro particles based on polystyrene
analytical standard, size: 25 μm
Sinonimo/i:
Polystyrene latex particles (25 μm), Polystyrene microbeads (25 μm), Polystyrene microspheres (25 μm), Polystyrene microparticles (25 μm), Latex beads from PS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Stato
aqueous suspension
particles
Crosslinking
2 % cross-linked
Concentrazione
10% (solids)
Dimensione particelle
25 μm std dev <0.4 μm, coeff var <2%
Densità
1.05 g/cm3
applicazioni
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?