Documenti fondamentali
FHUP04700
Millipore
Filtri a membrana in PTFE con pori da 0,45 μm
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic, thickness 50 μm
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Fluoropore
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
suitable for EPA 300
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Fluoropore®
Millipore
Parametri
130 °C max. temp.
75 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
50 μm
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Punto di bolla
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: FHUP
La nostra membrana Fluoropore® è una membrana idrofoba in politetrafluoroetilene (PTFE), legata a un supporto in polietilene ad alta densità per migliorare le caratteristiche di manipolazione del filtro nelle normali applicazioni. Le membrane Fluoropore offrono un′ampia compatibilità chimica, portate elevate e una notevole continuità di prestazioni. (nota: i numeri di catalogo contenenti il codice “FHUP” non sono laminati o sono prodotti senza sostegno).
La nostra membrana Omnipore è una membrana in PTFE idrofilo compatibile praticamente con qualsiasi tipo di solventi, acidi e soluzioni alcaline
Caratteristiche & vantaggi:
- biologicamente e chimicamente inerte
- elevata porosità per alti valori di portata
- disponibilità di varianti in PTFE idrofobo o idrofilo per la filtrazione di campioni acquosi o organici
Applicazioni
- Membrana Fluoropore: chiarificazione di acidi, basi e solventi; monitoraggio dell′aria; filtrazione e sfiato di gas; spettroscopia UV
- Membrana Omnipore: filtrazione di soluzioni acquose, chiarificazione di acidi e di soluzioni alcaline
Tipo di filtro: filtro a rete
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni acide e soluzioni alcaline
  • Filtrazione o sfiato di gas
  • Spettroscopia UV
  • Monitoraggio di particelle
  • Filtrazione della fase mobile per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analisi di microplastiche
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany