Documenti fondamentali
FGLP04700
Millipore
Filtri a membrana Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in PTFE con pori da 0,22 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Fluoropore®
Millipore
Parametri
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
85 % porosity
Punto di bolla
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: FGLP
La nostra membrana Fluoropore® è una membrana idrofoba in politetrafluoroetilene (PTFE), legata a un supporto in polietilene ad alta densità per migliorare le caratteristiche di manipolazione del filtro nelle normali applicazioni. Le membrane Fluoropore offrono un′ampia compatibilità chimica, portate elevate e una notevole continuità di prestazioni. (nota: i numeri di catalogo contenenti il codice “FHUP” non sono laminati o sono prodotti senza sostegno).
La nostra membrana Omnipore è una membrana in PTFE idrofilo compatibile praticamente con qualsiasi tipo di solventi, acidi e soluzioni alcaline
Caratteristiche & vantaggi:
- biologicamente e chimicamente inerte
- elevata porosità per alti valori di portata
- disponibilità di varianti in PTFE idrofobo o idrofilo per la filtrazione di campioni acquosi o organici
Applicazioni
- Membrana Fluoropore: chiarificazione di acidi, basi e solventi; monitoraggio dell′aria; filtrazione e sfiato di gas; spettroscopia UV
- Membrana Omnipore: filtrazione di soluzioni acquose, chiarificazione di acidi e di soluzioni alcaline
Tipo di filtro: filtro a schermo
Applicazioni
  • Chiarificazione di soluzioni acide e alcaline e di solventi
  • Filtrazione o sfiato di gas
  • Spettroscopia UV
  • Monitoraggio delle particelle
  • Filtrazione di fasi mobili per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analisi di microplastiche
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti.
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany