Documenti fondamentali
JVWP04700
Millipore
Filtri a membrana PTFE con pori da 0,1 μm
greener alternative
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Omnipore
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Omnipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
130 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
30 μm
Dimensione pori
0.1 μm pore size
80 % porosity
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: JVWP
La nostra membrana Fluoropore® è una membrana idrofoba in politetrafluoroetilene (PTFE), legata a un supporto in polietilene ad alta densità per migliorare le caratteristiche di manipolazione del filtro nelle normali applicazioni. Le membrane Fluoropore offrono un′ampia compatibilità chimica, portate elevate e una notevole continuità di prestazioni. (nota: i numeri di catalogo contenenti il codice “FHUP” non sono laminati o sono prodotti senza sostegno).
La nostra membrana Omnipore è una membrana in PTFE idrofilo compatibile praticamente con qualsiasi tipo di solventi, acidi e soluzioni alcaline
Caratteristiche & vantaggi:
- biologicamente e chimicamente inerte
- elevata porosità per alti valori di portata
- disponibilità di varianti in PTFE idrofobo o idrofilo per la filtrazione di campioni acquosi o organici
Applicazioni
- Membrana Fluoropore: chiarificazione di acidi, basi e solventi; monitoraggio dell′aria; filtrazione e sfiato di gas; spettroscopia UV
- Membrana Omnipore: filtrazione di soluzioni acquose, chiarificazione di acidi e di soluzioni alcaline
Tipo di filtro: filtro a rete
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Filtrazione di soluzioni acquose
  • Chiarificazione di soluzioni acide e alcaline
  • Filtrazione di fasi mobili per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analisi di microplastiche
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany