EZMADP
Mouse Adiponectin ELISA Kit
measures and quantifies Adiponectin levels in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinonimo/i:
Interferon beta-2
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Mouse Adiponectin ELISA, This Mouse Adiponectin ELISA is used to measure & quantify Adiponectin levels in Metabolism & Endocrine research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 99-112%
linearity: 96-121%
sensitivity: 0.78 ng/mL
standard curve range: 0.78-50 ng/mL
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
mouse ... ADIPOQ(11450)
Descrizione generale
Applicazioni
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Linkage
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Brain
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials