Documenti fondamentali
CDRC60201
Milli-Q
Cartuccia per osmosi inversa
Produces RO purified water at a flow rate of 8 L/h, For use with AFS, Elix Advantage / Essential / Reference, Milli-Q Direct / Integral and RiOs Essential systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
8 L/hr flow rate
Alt. × Diam.
28 cm (11.7 in.) × 4.5 cm (1.8 in.)
Compatibilità
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
Descrizione generale
Da utilizzare con i sistemi per la purificazione dell'acqua Elix® Advantage.
Applicazioni
L'acqua prodotta per osmosi inversa (RO) viene utilizzata nei laboratori principalmente per applicazioni come scopi generali di risciacquo, l'alimentazione di lavastoviglie, autoclavi o di sistemi per la produzione di acqua pura e ultrapura.
Note legali
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany