Key Documents
CDRC00201
Milli-Q
Cartuccia per osmosi inversa
Produces RO purified water at a flow rate of 5 L/hr, For use with Milli-Q® Integral, RiOs Essential, and Elix® Advantage systems
Sinonimo/i:
Membrana per osmosi inversa- 5 L/h
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
5 L/hr flow rate
Alt. × Diam.
28 cm (11.7 in.) × 4.5 cm (1.8 in.)
Compatibilità
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs
Descrizione generale
La membrana per osmosi inversa rimuove il 95%-99% dei contaminanti, inclusi ioni, particolati, batteri e molecole organiche (MW >200kDa).
Da utilizzare con i sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q® Integral, RiOs Essential ed Elix® Advantage.
Applicazioni
L′acqua RO viene usata nei laboratori, prevalentemente per applicazioni quali il lavaggio ordinario, l′erogazione di acqua alle lavavetrerie e alle autoclavi o per alimentare i sistemi per la purificazione dell′acqua pura ed ultrapura.
Caratteristiche e vantaggi
Materiale di consumo originale per sostituire la membrana da osmosi inversa CDRC00201 da 5 L/h.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany