CDRCHKIT4
Cartuccia per osmosi inversa
For water purification by reverse osmosis (RO)
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Prodotti consigliati
Caratteristiche
removes 95%-99% of contaminants including ions, particulates, bacteria, and organic molecules
Confezionamento
pkg of 1 unit
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La membrana da osmosi inversa rimuove il 95%-99% dei contaminanti, inclusi ioni, particelle, batteri e molecole organiche.
Applicazioni
Purificazione dell′acqua mediante osmosi inversa (RO)