Documenti fondamentali
CC052
Sigma-Aldrich
Human Collagen Type II
liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
Sinonimo/i:
Collagene di tipo II, Collagene umano
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Nome del prodotto
Human Collagen Type II,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Saggio
90% (Human collagen type II)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.5% Non-collagen proteins
<1% Human collagen type IV
<1% Human collagen type V
<10% Human collagen type I
<10% Human collagen type III
input
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Solubilità
water: soluble at 20 °C
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... COL2A1(1280)
Descrizione generale
Il collagene di tipo II, un collagene fibrillare, è il componente principale della cartilagine ialina e costituisce il 95% di tutti i collageni e circa il 60% del peso a secco del tessuto cartilagineo. Si tratta di una proteina omotrimera codificata dal gene COL2A1 e mappata al cromosoma umano 12q13. Il collagene di tipo due si ritrova anche nel nucleo polposo del disco intervertebrale e nella retina, nella sclera e nel cristallino dell′occhio. Il tipo IIA è localizzato principalmente nel corpo vetroso dell′occhio. Il tipo II B viene prodotto preferenzialmente nel tessuto cartilagineo adulto.  Il collagene di tipo II è stato purificato utilizzando precipitazioni saline seriali, precipitazione alcolica e cromatografia DEAE. Attraverso i diversi passaggi di purificazione si ottengono i preparati finali dei diversi tipi di collagene nella forma nativa a tripla elica, privi di qualsiasi proteina non collagenica. In una preparazione standard, la contaminazione da parte di altri tipi di collagene è inferiore al cinque percento.
Applicazioni
Il collagene umano di tipo II è stato usato:
  • come proteina di matrice extracellulare in analisi su microarray da depositare su slide rivestiti con film di nitrocellulosa per esperimenti di ibridazione mediante sonde (probing) e rivelazione
  • per studiare il ruolo del gene Col2a1a nella cresta neurale nel corso dello sviluppo embrionale dell′occhio nel modello zebrafish della sindrome di Stickler
  • come standard di calibrazione nella determinazione quantitativa dei livelli di collagene II in impalcature tissutali mediante saggio di immunoassorbimento enzimatico ELISA.
Azioni biochim/fisiol
Il collagene 2 impartisce stabilità e resistenza al tessuto e ne conserva integrità e resilienza sotto stress. La rottura del collagene di tipo II avviene principalmente per azione delle collagenasi metalloproteinasi della matrice, che porta alla produzione di biomarker ben noti come il telopeptide C-terminale del collagene di tipo II e il C2C. Mutazioni a carico del gene COL2A1, con conseguente produzione di forme anomale del collagene di tipo II, sono causa di condrodisplasia, che conduce ad un′osteoartrite prematura.
Stato fisico
Proteina purificata. Liquido in acido acetico 0.5M. Senza conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Aliquotare e congelare. Conservare a -20°C per un massimo di 12 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Contenuto correlato
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.