CA1026
Anti-Wilm′s Tumor Protein Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-WT-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WT1(7490)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (see comments)
Paraffin Sections (1:100, heat pre-treatment required)
Immunoprecipitation (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Wilm′s tumor tissue
WGK 1