05-753
Anti-WT1 Antibody, clone 6F-H2
clone 6F-H2, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-AWT1, Anti-GUD, Anti-NPHS4, Anti-WAGR, Anti-WIT-2, Anti-WT-1, Anti-WT33
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F-H2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WT1(7490)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1