ABE364
Anti-Tet2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Methylcytosine dioxygenase TET2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TET2(54790)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Tet2 in human H9 Embryonic Stem cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Tet2 in 10 µg of mouse Embryonic Stem cells (Note: Isoforms 2 and 3 may observed at low concentrations or longer exposure times, while isoform 1 may be detected at higher concentrations or longer exposure times in certain cell lysates.).
Descrizione del bersaglio
Altre note
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1