Documenti fondamentali
ATTP02500
Millipore
Filtro a membrana Isopore
greener alternative
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,8 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Isopore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
25 μm
Estraibili (gravimetria)
<1%
Indice di rifrazione
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimensione pori
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
Punto di bolla
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: ATTP
La membrana Isopore è un filtro a rete in policarbonato prodotto con tecnologia track-etch raccomandato per tutte le analisi in cui il campione è osservato sulla superficie della membrana. La membrana Isopore offre vantaggi certi per l′analisi di contaminanti atmosferici e altre particelle con l′aiuto di microscopia ottica o elettronica. La membrana Isopore è costituita da una pellicola di policarbonato con una superficie liscia simile al vetro per dare una visibilità più chiara del campione. L′esclusivo processo di produzione della membrana assicura diametri dei pori precisi e omogenei per la separazione dei campioni secondo la dimensione. Filtri con peso identico non sono in genere necessari per via dei pesi di catrame e ceneri bassi e costanti.
Caratteristiche & Vantaggi:
•La struttura della membrana trattiene le particelle sulla superficie per semplificare conteggio e analisi
•Le membrane Isopore non si macchiano e abbassano l′interferenza con lo sfondo
•Non sono igroscopiche, si asciugano rapidamente e riducono il tempo di analisi
•Il materiale trasparente non richiede chiarificazione per la microscopia in trasmissione; disponibile anche nella variante marrone
Applicazioni:
Monitoraggio dell′atmosfera, Microscopia ad Epifluorescenza, misure di Chemotassi
Tipo di filtro: filtro a rete
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Microscopia a luce riflessa
  • Analisi SEM (microscopia elettronica a scansione)
  • Analisi gravimetriche
  • Monitoraggio dell′aria
  • Monitoraggio dell′amianto
  • Analisi delle microplastiche
  • Microplastiche nell′acqua di grado analitico
Avvertenza
Dopo la sterilizzazione in autoclave è possibile una riduzione delle portate.
Note legali
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany