Documenti fondamentali
GTBP02500
Millipore
Filtri a membrana Isopore
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, brown
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,22 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
brown filter
plain filter
polycarbonate membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Isopore
Millipore
Parametri
140 °C max. temp.
6 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diam. filtro
25 mm
Spessore
25 μm
Estraibili (gravimetria)
<1%
Colore
brown
Indice di rifrazione
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimensione pori
0.22 μm pore size
5-20 % porosity
Punto di bolla
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: GTBP
La membrana Isopore è un filtro a schermo in policarbonato prodotto con tecnologia etching, particolarmente indicato per tutte le analisi in cui il campione viene osservato sulla superficie della membrana. La membrana Isopore offre evidenti vantaggi per l′analisi dei contaminanti aerodispersi e di altre particelle mediante microscopia ottica o elettronica. La membrana Isopore è costituita da un film di policarbonato con una superficie liscia, simile al vetro, per un miglior esame visivo del campione. L′esclusivo processo produttivo assicura pori con diametri precisi e dimensioni omogenee, per un′accurata separazione dei campioni su base dimensionale. L′impiego di filtri appaiati in peso non è in genere necessario, perché il peso di catrame e ceneri è ridotto e costante.
Caratteristiche & vantaggi
•la struttura della membrana trattiene le particelle sulla superficie, semplificando il conteggio e l′analisi
•le membrane Isopore non si macchiano, riducendo così l′interferenza dello sfondo
•non igroscopiche, si asciugano rapidamente, riducendo il tempo necessario per le analisi
•in microscopia ottica a trasmissione, il materiale translucido non richiede diafanizzazione (disponibili anche nella variante marrone).
Applicazioni:
monitoraggio dell′aria, microscopia ad epifluorescenza, saggi di chemiotassi
Tipo di filtro: filtro a schermo
Applicazioni
  • Microscopia a epifluorescenza
  • Monitoraggio del particolato
  • Monitoraggio dell′aria
  • Analisi delle microplastiche
  • Acqua di grado analitico per microplastiche
Avvertenza
Dopo la sterilizzazione in autoclave potrebbe verificarsi una riduzione delle portate.
Note legali
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany