Documenti fondamentali
AP1002500
Millipore
Filtri a membrana in fibra di cellulosa
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Tamponi assorbenti
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
cellulose fiber
plain filter
white filter
Descrizione
25 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore′s monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. filtro
25 mm
Spessore
0.031-0.039 in.
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: AP10
Tipo di filtro: filtro di profondità
Applicazioni
  • Monitoraggio dell′aria
  • Monitoraggio ambientale
  • Monitoraggio della contaminazione di aerosol
  • Protezione dei filtri a membrana in condizioni di pressione o di portata elevate