Documenti fondamentali
AP10045S0
Millipore
Canister
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads), sterile, diam. 45 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.24
Materiali
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads)
Diametro
45 mm
input
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type cider
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beer
sample type wine
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L′articolo contiene 10 tubi da 100 tamponi assorbenti sterili da 45mm di diametro, utilizzati per rinforzare i filtri nei monitor Millipore per l′analisi della contaminazione. Se saturati con un terreno di crescita, questi tamponi possono essere impiegati anche per la coltura di microrganismi su membrana. Nella filtrazione in serie, l′impiego di spaziatori a rete evita che i pori della membrana sovrastante vengano occlusi dalla membrana sottostante, aumentando così la portata e l′efficienza delle membrane. In condizioni di pressione elevata o di flusso rapido, i tamponi assorbenti evitano il danneggiamento della membrana. Il materiale in cellulosa bianca pura utilizzato per questi tamponi assorbenti è stato sottoposto ad un esame a campione a verifica della conformità alle specifiche.
Applicazioni
Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e nell′industria dei cibi e delle bevande, oltre che nel controllo di qualità (QC) industriale e nel settore farmaceutico.
Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana.
Linkage
Sostituisce: AP1 004 7S0