AP192P
Donkey Anti-Mouse IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
Sinonimo/i:
Anti-Mouse antibody, Donkey anti-Mouse IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Applicazioni
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Stato fisico
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 500 μL of sterile distilled water.
Stoccaggio e stabilità
WARNING:
Use of sodium azide as a preservative will substantially inhibit the enzyme activity of HRP.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3