ABT1834
Anti-Neurexin-1
Sinonimo/i:
Neurexin I-alpha; Neurexin 1-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
calculated mol wt 166.17 kDa
observed mol wt ~170 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
electron microscopy: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgY
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nrxn1(6262)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Neurexin-1 in Human brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Neurexin-1 in lysates from HEK293 cells and Mouse brain tissue.
Electron Microscopy: A representative lot detected Neurexin-1 in Electron Microscopy applications (Taniguchi, H. et al. (2007). J Neurosci. 27(11): 2815-2824).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Neurexin-1 in Immunofluorescence applications (Dean, C. et al. (2003). Nat Neurosci. 6, 708-716).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1