ABT17
Anti-RGS4 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
regulator of G-protein signaling 4, regulator of G-protein signalling 4, schizophrenia disorder 9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RGS4(5999)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Signaling
Cytoskeletal Signaling
G-proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of the antibody detected RGS4 in 10 µg of PC12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
PC12 cell lysate
Esclusione di responsabilità
WGK 1