ABS526
Anti-Perilipin-4, N-term Antibody
0.1 mg/mL, from rabbit
Sinonimo/i:
Perilipin-4, Adipocyte protein S3-12
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
0.1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Plin4(57435)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Perilipin-4 in 3T3_L1 cells (Wolins, N. E., et al. (2003). JBC. 278(39):37713-37721).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Perilipin-4 in White Adipose Tissue (WAT) (Wolins, N. E., et al. (2003). JBC. 278(39):37713-37721).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 of this antibody detected Perilipin-4 in 10 µg of NIH/3T3-L1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2