SAB5600054
Anti-Desmin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM234, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
DESM
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM234, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 1:1000-1:4000
western blot: 1:1000-1:2000
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5600054-100UL | 4061829641085 |