ABS1486
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase RNF31
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
EC: 2.3.2.27, HOIL-1-interacting protein, HOIP, RING finger protein 31, RING-type E3 ubiquitin transferase RNF31, Zinc in-between-RING-finger ubiquitin-associated domain protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chimpanzee ... Rnf31(452810)
human ... RNF31(55072)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase RNF31 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash