ABN2265
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
oligomeric alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anticorpo anti-alfa-sinucleina Syn33 oligomero-specifico, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato la alfa-sinucleina ricombinante in oligomeri. (Sengupta, U., et. al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha rilevato la alfa-sinucleina ricombinante, oligomero. (Cortesia del laboratorio del Dr. Rakez Kayed presso l'University of Texas Medical Branch, Galveston).
Analisi ELISA: Un lotto rappresentativo ha rilevato la alfa-sinucleina, oligomeri, in applicazioni ELISA (Sengupta, U., et al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Saggio di inibizione: un lotto rappresentativo ha inibito la citotossicità esercitata dagli oligomeri di alfa-sinucleina in cellule di neuroblastoma umano SH-SY5Y. La citotossicità è stata misurata mediante un test basato su MTT(Sengupta, U., et al. (2015). Biol Psychiatry. 78(10):672-83).
Apoptosi & cancro
Qualità
Western Blotting: una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato la alfa-sinucleina in aggregati di alfa-sinucleina.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1