Documenti fondamentali
ABN1728
Sigma-Aldrich
Anti-MeCP2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Methyl-CpG-binding protein 2, MeCp-2 protein, MeCp2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MECP2(4204)
Descrizione generale
La proteina 2 legante metil-CpG (UniProt P51608; detta anche proteina MeCp-2, MeCp2) nell′uomo è codificata dal gene MECP2 (detto anche AS, MRXS13, MRXSL, PPMX, RTT, AUTSX3) (Gene ID 4204). Proteine leganti metil-CpG coinvolte nella regolazione dell′espressione genica tramite interazione con i residui metilati di DNA nei promotori dei geni attraverso un dominio di legame ai siti metil-CpG (MBD; a.a. 90-162 di MeCp2 umana). Quindi, in seguito al legame ai siti CpG metilati sui filamenti del DNA, il dominio di repressione della trascrizione (TRD; a.a. 207-492) ne media l′associazione con SIN3A per reclutare le deacetilasi istoniche (HDAC). La regione TRD contiene anche una sequenza segnale di localizzazione nucleare (NLS; a.a. 255-271) e un sito di interazione con il co-repressore 2/NCoR2 (a.a. 269-309). La proteina MeCp2 è presente in tutte le cellule dell′organismo, anche nel cervello, dove risulta altamente concentrata nei neuroni e coinvolta nella maturazione del sistema nervoso centrale (SNC) e nella formazione dei contatti sinaptici. Diversamente dagli altri membri della famiglia degli MBD, MECP2 è legata al cromosoma X e subisce l′inattivazione di questo cromosoma. Le mutazioni del gene MECP2 sono correlate alla sindrome di Rett (RTT), un disturbo neurologico progressivo dello sviluppo e una delle cause più frequenti di ritardo mentale nelle femmine.
Specificità
Questo anticorpo policlonale è mirato contro la sequenza finale C-terminale di MeCp2 conservata nelle isoforme di splicing A (isoforma Beta) e B (isoforma Alfa).
Immunogeno
Peptide lineare corrispondente alla sequenza finale C-terminale della proteina MeCp2 umana.
Applicazioni
Analisi in immunofluorescenza: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:1.000 ha permesso di rivelare MeCp2 sezioni di tessuto cerebrale di topo (per gentile concessione di EnCor Biotechnology Inc.).
L′anticorpo anti-MeCP2, N° Cat. ABN1728, è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico diretto contro la MeCP2 testato in citometria a flusso e Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting su estratto nucleare di cellule cerebrali di topo.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare MeCp2 in 10 µg di estratto nucleare di cellule cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~70 kDa. 52,44/52,31 kDa (isoforma A o Beta di uomo/topo) e 53,32/53,58 kDa (isoforma B o Alfa di uomo/topo) calcolato. Le dimensioni della banda più ampie del previsto sono in linea con quanto riportato in letteratura (Jarrar, M.H., et al. (2003). J. Child Neurol. 18(10):675-682). In alcuni lisati si possono osservare bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato, in tampone contenente PBS con azoturo di sodio 0,03%.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2