Key Documents
ABF125
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-S100A8/MRP-8 (senza azoturi)
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Protein S100-A8, Calgranulin-A, Chemotactic cytokine CP-10, Leukocyte L1 complex light chain, Migration inhibitory factor-related protein 8, MRP-8, p8, Pro-inflammatory S100 cytokine, S100 calcium-binding protein A8, S100A8/MRP-8
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... S100A8(6279)
Descrizione generale
S100A8, nota anche come proteina S100-A8, calgranulina-A, calprotectin L1L subunit, CFAG (cystic fibrosis antigen), Leukocyte L1 complex light chain, MRP-8 (Migration inhibitory factor related protein 8, o proteina 8 correlata al fattore inibitorio della migrazione), p8, S100 calcium binding protein A8 (proteina S100 A8 legante il calcio), urinary stone protein band A, è codificata dal gene S100A8/CAGA/CFAG/MRP8. E′ un'importante proteina che lega sia lo zinco che il calcio e svolge un importante ruolo nella regolazione dei processi infiammatori e della risposta immunitaria. S100A8, che forma un complesso con S100A9, facilita la chemiotassi, il trasporto degli acidi grassi, la riorganizzazione del citoscheletro e l'attivazione della NAPDPH ossidasi ed altre attività intracellulari, nonché una serie di attività extracellulari indotte quali attività proinfiammatorie, antimicrobiche, ossidanti e apoptotiche. Può agire come potente amplificatore dell′autoimmunità e la sua over-espressione sembra favorire l′insorgenza di varie tipologie di tumore e la loro diffusione. E′ ampiamente espressa e viene utilizzata come biomarcatore in pazienti con malattie infiammatorie e come marcatore tumorale in molteplici tipi di cancro.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente a S100A8/MRP-8 di topo.
Applicazioni
Analisi mediante saggio di attività: Un lotto rappresentativo ha rilevato che S100A8/MRP-8 riduce l'accumulo di neutrofili di topo in un modello “air pouch” in presenza di cristalli di urato monosodico (UMS), (Ryckman, C., et al. (2003). ARTHRITIS & RHEUMATISM. 48(8):2310–2320).
Immunoistochimica: Un lotto rappresentativo ha rilevato S100A8/MRP-8 in tessuti di zampa artritica di topo (Cesaro, A., et al. (2012). PLOS ONE. 7(9):e4578).
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
L′anticorpo anti-S100A8/MRP-8 (privo di azide) è validato per l'uso in Western blotting, immunoistochimica e saggi di attività per la rilevazione di S100A8/MRP-8 (Privo di azide).
Sottocategoria di ricerca
Immunoglobuline & immunologia
Qualità
Valutato con metodica Western blotting su lisati di tessuti di milza umana.
Analisi con metodica Western blotting: una diluizione 1:1,000 di questo anticorpo ha rilevato S100A8/MRP-8 in 10 µg di lisato di milza umana.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a~10 kDa In alcuni lisati possono apparire bande non caratterizzate.
Stato fisico
Non purificato
Siero policlonale di coniglio senza conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Carle Ryckman et al.
Arthritis and rheumatism, 48(8), 2310-2320 (2003-08-09)
To examine the role of chemokines, S100A8, and S100A9 in neutrophil accumulation induced by the causative agent of gout, monosodium urate monohydrate (MSU) crystals. MSU crystal-induced neutrophil migration was studied in the murine air-pouch model. Release of chemokines, S100A8, S100A9