MABN1806
Anticorpo anti-TPP1, clone 2E12
clone 2E12, from mouse
Sinonimo/i:
Tripeptidyl-peptidase 1, Cell growth-inhibiting gene 1 protein, Lysosomal pepstatin-insensitive protease, LPIC, Tripeptidyl aminopeptidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E12, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TPP1(1200)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Western blotting: con un lotto rappresentativo alla diluizione 1:50 è stata ottenuta la rivelazione di TPP1 in cellule CHO transfettate con TPP1 e TPP1 mutato (gentile concessione di Adam Golabek, Ph.D., New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, New York, USA).
Immunocitochimica: con un lotto rappresentativo alla diluizione 1:50 è stata ottenuta la rivelazione di TPP1 in cellule CHO esprimenti TPP1 wild-type (gentile concessione di Adam Golabek, Ph.D., New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, New York, USA).
Qualità
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:5.000 di questo anticorpo ha rilevato TTP1 nel tessuto di placenta umana.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1