ABE559
Anti-Xrcc1 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
DNA repair protein XRCC1, X-ray repair cross-complementing protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... XRCC1(7515)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Xrcc1 in HEK293T, HeLa and MEF cell lysates (Lee, Y., et al. (2009). Nature Neurosci. 12:(8):973-980.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Xrcc1 in HEK293T, HeLa and MEF cell lysates (Lee, Y., et al. (2009). Nature Neurosci. 12:(8):973-980.).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Xrcc1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
WGK 1